Läs mer
N-(2-Succinyl) Fluvoxamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Succinyl) Fluvoxamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25F3N2O6/c1-29-10-3-2-4-15(13-5-7-14(8-6-13)19(20,21)22)24-30-11-9-23-16(18(27)28)12-17(25)26/h5-8,16,23H,2-4,9-12H2,1H3,(H,25,26)(H,27,28)/b24-15+ |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 434.1665 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |