Läs mer
Gibco™ N-2 Supplement (100X)
Produktkod. 11520536 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11520536 5 ml 5ml
15410294 50 ml 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11520536 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 17502048
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
N-2-tillskottet är ett mångsidigt serumfritt cellkulturtillskott som stödjer tillväxt och livskraft hos olika celltyper.
Gibco N-2 Supplement är ett kemiskt definierat, serumfritt tillskott baserat på Bottensteins N-1-formulering, som innehåller optimerade koncentrationer av insulin, järnrikt holotransferrin, progesteron, putrescin och selenit. N-2-tillskottet rekommenderas för tillväxt och uttryck av neuroblastom och neurala celler i primära kulturer från både det perifera nervsystemet (PNS) och centrala nervsystemet (CNS).
N-2-tillskottet har demonstrerats i en breda tillämpning, såsom odling av neurala stamceller, odling av SH-SY5Y-cellinjen (underlinje av neuroblastomcelllinjen SK-N-SH) och odling av HT22-musens hippocampala neuronala celllinje. Dessutom tillför N-2 Supplement stöd till cellodlingsmedier som används för att differentiera pluripotenta stamceller (PSC) till en rad celltyper, inklusive neurala och pankreasliknande celltyper.
N-2-tillskott kan användas tillsammans med Neurobasal medier som är kompletterade med tillväxtfaktorer såsom bFGF och EGF. När det kombineras med Dulbeccos Modified Eagle Medium (D-MEM) och fosterbovint serum (FBS) ger N-2-tillskottet också lämplig tillskott för odling av mänskliga och gnagarastrocyter.
  • Varje parti är cGMP-tillverkad
  • Varje parti testas för sterilitet, endotoxin och prestanda
  • Innehåller insulin, järnrikt holotransferrin, progesteron, putrescin och selenit
  • Kan användas som ersättning för Bottensteins N-1-formulering
  • Tillhandahålls som ett 100X-koncentrat
Välj Gibco N-2-tillskott för en pålitlig, högkvalitativ produkt som är betrodd av forskare världen över.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i frys (-5 till -20 °C) och skydda mot ljus.
Celltyp Neurala celler
Klassificering Serumfritt
Koncentration 100 X
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Vätska
Produkttyp Cellodlingstillskott
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
pH 6 till 8
Kvantitet 5 ml
Frakt skick Torr is
Testad för Endotoxin, prestanda, sterilitet
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Mercuric acetate
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercuric acetate