Läs mer
Gibco™ N-2 Supplement (100X)
Produktkod. p-7076112
Kvantitet:
5 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
5ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11520536
Brand: Gibco™ 17502048
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
N-2 Supplement (100X)
Gibco N-2 Supplement is a chemically defined, serum-free supplement based on Bottenstein's N-1 formulation, containing optimized concentrations of insulin, iron-rich holo-transferrin, progesterone, putrescine, and selenite. N-2 Supplement is recommended for growth and expression of neuroblastomas and neural cells in primary cultures from both the peripheral nervous system (PNS) and the central nervous system (CNS).
N-2 Supplement är ett kemiskt definierat, serumfritt tillskott baserat på Bottensteins N-1-formulering.
N-2 Supplement rekommenderas för tillväxt och uttryck av neuroblastom samt postmitotiska neuroner i primärkulturer från både det perifera nervsystemet (PNS) och det centrala nervsystemet (CNS). N-2 Supplement kan användas som ersättning för Bottensteins N-1-formulering. N-2 Supplement tillhandahålls som ett 100X koncentrat.
N-2 Supplement kan användas med Neurobasal™ media kompletterat med tillväxtfaktorer såsom bFGF och EGF eller användas med DMEM.
Endast för forskning. Inte avsedd för animalisk eller human teurapeutisk eller diagnostisk användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i frys (-5 till -20 °C) och skydda mot ljus.
Celltyp Neurala celler
Klassificering Serumfritt
Koncentration 100 X
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Vätska
Produkttyp Cellodlingstillskott
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
pH 6 till 8
Kvantitet 5 ml
Frakt skick Torr is
Testad för Endotoxin, prestanda, sterilitet
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Mercuric acetate
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Mercuric acetate