Läs mer
N-[2-(Trimethylammonium)ethyl]maleimide Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-(Trimethylammonium)ethyl]maleimide Chloride |
| CAS | 69684-10-2 |
| Molekylformel | C9 H21 N2 . Cl |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21N2.ClH/c1-11(2,3)9-8-10-6-4-5-7-10;/h4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].C[N+](C)(C)CCN1CCCC1 |
| IUPAC-namn | trimethyl(2-pyrrolidin-1-ylethyl)azanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.73 |
| Formel vikt | 192.1393 |