Läs mer
Macherey-Nagel™ N 20 Magnetiska Crimp Caps
Produktkod. 10285082 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Septum:
Klar silikon/vit PTFE
Färg (sigill):
Transparent blå/klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10285082
Brand: Macherey-Nagel™ 702929
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Färg (sigill) Transparent blå/klar
Diameter (metrisk) öppning 8 mm
Färg Silver
Material PTFE, Silikon
Septum Klar silikon/vit PTFE
Kvantitet 100 Pk.
Tjocklek (metrisk) 3 mm