missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propen-1-yl]-4-fluorobenzenemethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propen-1-yl]-4-fluorobenzenemethanamine |
| CAS | 729612-62-8 |
| Molekylformel | C18H20FNO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-[(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propenyl]-4-fluoro-benzenemethanamine, (E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-(4-fluorobenzyl)prop-2-en-1-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20FNO2/c1-21-17-10-7-14(12-18(17)22-2)4-3-11-20-13-15-5-8-16(19)9-6-15/h3-10,12,20H,11,13H2,1-2H3/b4-3+ |
| LEDER | COc1ccc(\C=C\CNCc2ccc(F)cc2)cc1OC |
| IUPAC-namn | (E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-[(4-fluorophenyl)methyl]prop-2-en-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.36 |
| Formel vikt | 301.1478 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?