Läs mer
N-[(2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-L-aspartic Acid (~98%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-L-aspartic Acid |
| CAS | 177715-70-7 |
| Molekylformel | C14 H15 N O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-[3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-L-aspartic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO7/c1-22-11-6-8(2-4-10(11)16)3-5-12(17)15-9(14(20)21)7-13(18)19/h2-6,9,16H,7H2,1H3,(H,15,17)(H,18,19)(H,20,21)/b5-3+/t9-/m0/s1 |
| LEDER | COc1cc(\C=C\C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O)ccc1O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[(E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino]butanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.271 |
| Formel vikt | 309.085 |