Läs mer
N-[(2E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-yn-1-yl]-N,4-dimethyl-1-naphthalenemethanamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylterbinafine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27N.ClH/c1-18-13-14-19(21-12-8-7-11-20(18)21)17-23(5)16-10-6-9-15-22(2,3)4;/h6-8,10-14H,16-17H2,1-5H3;1H/b10-6+; |
| Formel vikt | 341.191 |
| Procent renhet | >95% |