Läs mer
N-[(2E)-6,6-dimetyl-2-hepten-4-yn-1-yl]-N-metyl-2-naftalenenmethanamin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30134760
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134760 500 mg
17964915 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134760 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD473210500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 877265-30-0
Molekylformel C21 H25 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 327.89
Synonym (2E)-N,6,6-Trimethyl-N-(naphthalen-2-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, trans-Isoterbinafine Hydrochloride
IUPAC-namn (E)-N,6,6-trimetyl-N-(nafthal-2-ylmetyl)hept-2-en-4-yn-1-amin; hydroklorid
LEDER Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1ccc2ccccc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Isoterbinafine Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)14-8-5-9-15-22(4)17-18-12-13-19-10-6-7-11-20(19)16-18;/h5-7,9-13,16H,15,17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
Formel vikt 327.1754
Procent renhet >95%