Läs mer
N-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morfolinyl)fenyl]amino]-2-hydroxypropyl]acetamid, TRC
Produktkod. 30008627
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008627 100 mg
30005903 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30008627 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF594950100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 333753-67-6
Molekylformel C15H22FN3O3
Molekylvikt (g/mol) 311.35
Synonym Acetamide, N-[(2R)-3-[[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-, N-[(2R)-3-(3-Fluoro-4-morpholinoanilino)-2-hydroxypropyl]acetamide
IUPAC-namn N-[(2R)-3-(3-fluor-4-morfolin-4-ylanilino)-2-hydroxypropyl]acetamid
LEDER CC(=O)NC[C@H](O)CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[(2R)-3-([3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl)acetamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22FN3O3/c1-11(20)17-9-13(21)10-18-12-2-3-15(14(16)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13,18,21H,4-7,9-10H2,1H3,(H,17,20)/t13-/m0/s1
Formel vikt 311.165
Procent renhet >95%