Läs mer
N-[(2R)-3-(3-Fluoro-4-morfolinoanilino)-2-hydroxypropyl]acetamid, Mikromol™
Beskrivning
N-[(2R)-3-(3-Fluoro-4-morpholinoanilino)-2-hydroxypropyl]acetamid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(2R)-3-([3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl)acetamide |
| CAS | 333753-67-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[(2R)-3-([3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl)acetamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C15H22FN3O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Linezolid Impurity PNU140155 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22FN3O3/c1-11(20)17-9-13(21)10-18-12-2-3-15(14(16)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13,18,21H,4-7,9-10H2,1H3,(H,17,20)/t13-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)NC[C@H](O)CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | N-[(2R)-3-(3-fluoro-4-morfolino-anilino)-2-hydroxy-propyl]acetamid |
| Visa mer |