Läs mer
N-((2R,3S,4R,5S,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetamide, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-((2R,3S,4R,5S,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetamide |
| CAS | 7772-94-3 |
| Molekylformel | C8H15NO6 |
| MDL-nummer | MFCD00046758 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | CC(N[C@@H]1[C@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.21 |
| Procent renhet | 97% |