Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxi-4-fenylbutyryl]-L-leucin, 97 %
Produktkod. 10430432 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10430432 500 mg Glasflaska 500mg
1 options
Produktkod. 10430432 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 333915000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58970-76-6 | C16H24N2O4 | 308.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl]-L-leucine
Namnnotering 97%
CAS 58970-76-6
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C16H24N2O4
MDL-nummer MFCD00083262
Kvantitet 500 mg
Merck Index 15, 10024
Synonym bestatin, ubenimex, ubenimexum latin, ubenimex inn:jan, bestatin;ubenimex, s-2-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido-4-methylpentanoic acid, ubenimex bestatin, chembl29292, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine, 3-r-amino-2-s-hydroxy-4-phenylbutanoyl-s-leucine
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble methanol, ethanol,, soluble in acetic acid, aq. hcl, alkaline solution
InChI-nyckel VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
LEDER CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-[[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxi-4-fenylbutanoyl]amino]-4-metylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 308.38
PubChem CID 72172
Formel vikt 308.38
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl]-L-leucine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.