missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[(2Z)-3-Ethyl-5-methylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Mikromol™
Beskrivning
N-[(2Z)-3-Ethyl-5-methylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(2Z)-3-Ethyl-5-methylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| CAS | 1331636-17-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[(2Z)-3-Ethyl-5-methylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H17 N3 O4 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Meloxicam Imp. D (EP), N-[(2Z)-3-Ethyl-5-methylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Meloxicam Impurity D, 3-Ethyl-2-imine Meloxicam |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O4S2/c1-4-19-9-10(2)24-16(19)17-15(21)13-14(20)11-7-5-6-8-12(11)25(22,23)18(13)3/h5-9,20H,4H2,1-3H3/b17-16- |
| LEDER | CCN1C=C(C)S/C/1=N\C(=O)C2=C(O)c3ccccc3S(=O)(=O)N2C |
| IUPAC-namn | (NZ)-N-(3-ethyl-5-methyl-1,3-thiazol-2-ylidene)-4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?