Läs mer
N-[(2Z)-Piperazin-2-yliden]-2,2,2-trifluoracetohydrazid, TRC
Produktkod. 30412857
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30412857 100 mg
30421027 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30412857 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP481000100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 849832-73-1
Molekylformel C6 H9 F3 N4 O
Molekylvikt (g/mol) 210.16
Synonym Acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, (2Z)-2-(2-piperazinylidene)hydrazide, Acetic acid, trifluoro-, (2Z)-2-(2-piperazinylidene)hydrazide (9CI), Acetic acid, trifluoro-, (2Z)-piperazinylidenehydrazide, N-[(2Z)-Piperazin-2-ylidene]-2,2,2-trifluoroacetohydrazide, N'-[(2Z)-Piperazin-2-ylidene]trifluoroacetohydrazide
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoro-N-[(Z)-piperazin-2-ylideneamino]acetamid
LEDER FC(F)(F)C(=O)N\N=C/1\CNCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[(2Z)-Piperazin-2-ylidene]-2,2,2-trifluoroacetohydrazide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9F3N4O/c7-6(8,9)5(14)13-12-4-3-10-1-2-11-4/h10H,1-3H2,(H,11,12)(H,13,14)
Formel vikt 210.0728