missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[3-(1,3-Dioxan-2-yl)-1-(3-pyridinyl)propyl]-2-methyl-2-propanesulfinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-(1,3-Dioxan-2-yl)-1-(3-pyridinyl)propyl]-2-methyl-2-propanesulfinamide |
| CAS | 1797132-35-4 |
| Molekylformel | C16H26N2O3S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26N2O3S/c1-16(2,3)22(19)18-14(13-6-4-9-17-12-13)7-8-15-20-10-5-11-21-15/h4,6,9,12,14-15,18H,5,7-8,10-11H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)S(=O)NC(CCC1OCCCO1)c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | N-[3-(1,3-dioxan-2-yl)-1-pyridin-3-ylpropyl]-2-methylpropane-2-sulfinamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.45 |
| Formel vikt | 326.1664 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?