Läs mer
N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-2-methylpropyl]-N,N',N',2-tetramethylpropane-1,3-diamine, Mikromol™
Beskrivning
N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-2-methylpropyl]-N,N',N',2-tetramethylpropane-1,3-diamine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-2-methylpropyl]-N,N',N',2-tetramethylpropane-1,3-diamine |
| CAS | 2724839-84-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-2-methylpropyl]-N,N',N',2-tetramethylpropane-1,3-diamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H37 N3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Trimipramine Maleate Imp. E (EP), Trimipramine Imp. E (EP), N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-2-methylpropyl]-N,N',N',2-tetramethylpropane-1,3-diamine, Trimipramine Maleate Impurity E, Trimipramine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-13,18,22-23H,2,14-16H2,1H3;1H/b13-12+; |
| LEDER | CC(CN(C)C)CN(C)CC(C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | N-[3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-2-methylpropyl]-N,N',N',2-tetramethylpropane-1,3-diamine |
| Visa mer |