Läs mer
N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo-[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo-[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo-[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| CAS | 1838-02-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo-[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H33 N3 . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo-[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C23H33N3.2ClH/c1-24(2)16-8-17-25(3)18-9-19-26-22-12-6-4-10-20(22)14-15-21-11-5-7-13-23(21)26;;/h4-7,10-13H,8-9,14-19H2,1-3H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.CN(C)CCCN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | N'-[3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)propyl]-N,N,N'-trimethylpropane-1,3-diamine;dihydrochloride |
| Visa mer |