Läs mer
N-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
N-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| CAS | 2512203-91-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21H28ClN3S • 2HCl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethyl-1,3-propanediamine Dihydrochloride, N1-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N1,N3,N3-trimethyl-1,3-propanediamine Dihydrochloride, Chlorpromazine Dihydrochloride Impurity B, Chlorpromazine Dihydrochloride EP Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28ClN3S.2ClH/c1-23(2)12-6-13-24(3)14-7-15-25-18-8-4-5-9-20(18)26-21-11-10-17(22)16-19(21)25;;/h4-5,8-11,16H,6-7,12-15H2,1-3H3;2*1H |
| LEDER | ClC1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3N2CCCN(C)CCCN(C)C |
| IUPAC-namn | N1-(3-(2-chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl)-N1,N3,N3-trimethylpropane-1,3-diamine hydrogen chloride |
| Visa mer |