Läs mer
N-[3-(2-Furyl)bensyl]-N-metylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10225844
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10225844 1 g 1g
10225364 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10225844 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46146DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 857284-27-6
Molekylformel C12H13NO
Molekylvikt (g/mol) 187.242
MDL-nummer MFCD08435877
InChI-nyckel WMCXJYGZLCREMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-2-furyl benzyl-n-methylamine, 3-furan-2-yl phenyl methyl methyl amine, 1-3-furan-2-yl phenyl-n-methylmethanamine, 3-2-furyl phenyl methyl methylamine, benzenemethanamine,3-2-furanyl-n-methyl
PubChem CID 18525790
IUPAC-namn 1-[3-(furan-2-yl)fenyl]-N-metylmetanamin
LEDER CNCC1=CC=CC(=C1)C2=CC=CO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[3-(2-furyl)benzyl]-N-methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 187.24
Procent renhet 97%