Läs mer
N-[3-[3-(2-amino-2-oxoetyl)-1H-indol-1-yl]propyl]-karbaminsyra 1,1-dimetyletylester, TRC
Produktkod. 30312005
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30312005 50 mg
1 options
Produktkod. 30312005 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61631550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[3-[3-(2-Amino-2-oxoethyl)-1H-indol-1-yl]propyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
CAS 1024583-85-4
Molekylformel C18H25N3O3
Kvantitet 50 mg
Synonym t-Butyl (3-(3-(2-Amino-2-oxoethyl)-1H-indol-1-yl)propyl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C18H25N3O3/c1-18(2,3)24-17(23)20-9-6-10-21-12-13(11-16(19)22)14-7-4-5-8-15(14)21/h4-5,7-8,12H,6,9-11H2,1-3H3,(H2,19,22)(H,20,23)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCn1cc(CC(=O)N)c2ccccc12
IUPAC-namn tert-butyl N-[3-[3-[3-(2-amino-2-oxoetyl)indol-1-yl]propyl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 331.41