Läs mer
N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]phenyl]-N-ethylacetamide, Mikromol™
Beskrivning
N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]phenyl]-N-ethylacetamide, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]phenyl]-N-ethylacetamide |
| CAS | 96605-66-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]phenyl]-N-ethylacetamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H20 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]phenyl]-N-ethylacetamide, Zaleplon Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2O2/c1-5-17(12(2)18)14-8-6-7-13(11-14)15(19)9-10-16(3)4/h6-11H,5H2,1-4H3/b10-9+ |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)C(=O)\C=C\N(C)C |
| Visa mer |