Läs mer
N-[3-(3-Dimethylaminoacryloyl)phenyl]acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-(3-Dimethylaminoacryloyl)phenyl]acetamide |
| CAS | 96605-61-7 |
| Molekylformel | C13H16N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propen-1-yl]phenyl]acetamide, N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]phenyl]acetamide, 3-Dimethylamino-1-(3-acetamidophenyl)-2-propen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O2/c1-10(16)14-12-6-4-5-11(9-12)13(17)7-8-15(2)3/h4-9H,1-3H3,(H,14,16)/b8-7+ |
| LEDER | CN(C)\C=C\C(=O)c1cccc(NC(=O)C)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.28 |
| Formel vikt | 232.1212 |