missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,3,3-Trimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine Hydrochloride (4-Methylaminocyclohexanone 2',2'-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride), Mikromol
Beskrivning
N,3,3-Trimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine Hydrochloride (4-Methylaminocyclohexanone 2',2'-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride |
| CAS | 158747-10-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12H23NO2 . HCl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CNC1CCC2(CC1)OCC(C)(C)CO2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.78 |
| Kvantitet | 25 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?