Läs mer
N-(3-((4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)(methyl)amino)propyl)tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-((4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)(methyl)amino)propyl)tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride |
| CAS | 81403-68-1 |
| Molekylformel | C19H28ClN5O4 |
| MDL-nummer | MFCD00879135 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=C(C1OCCC1)NCCCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)C.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.91 |
| Procent renhet | 98% |