missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine |
| CAS | 42817-60-7 |
| Molekylformel | C11H18N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Amino-N,N-dimethylbenzenepropanamine, 4-(3-Dimethylaminopropyl)aniline, 4-(3-Dimethylaminopropyl)phenylamine, p-[3-(Dimethylamino)propyl]aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2/c1-13(2)9-3-4-10-5-7-11(12)8-6-10/h5-8H,3-4,9,12H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CCCc1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-[3-(dimethylamino)propyl]aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.27 |
| Formel vikt | 178.147 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?