Läs mer
N-[3-[[4-(klorometyl)benzoyl]amino][1,1'-bifenyl]-4-yl]karbaminsyra tert-butylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-((4-(Chloromethyl)benzoyl)amino)(1,1'-biphenyl)-4-yl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 1003316-10-6 |
| Molekylformel | C25H25ClN2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-[3-[[4-(Chloromethyl)benzoyl]amino][1,1'-biphenyl]-4-yl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C25H25ClN2O3/c1-25(2,3)31-24(30)28-21-14-13-20(18-7-5-4-6-8-18)15-22(21)27-23(29)19-11-9-17(16-26)10-12-19/h4-15H,16H2,1-3H3,(H,27,29)(H,28,30) |
| LEDER | ClCC1=CC=C(C(NC2=CC(C3=CC=CC=C3)=CC=C2NC(OC(C)(C)C)=O)=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl (3-(4-(klormetyl)benzamido)-[1,1'-bifenyl]-4-yl)karbamat |
| Molekylvikt (g/mol) | 436.93 |
| Formel vikt | 436.16 |