Läs mer
N-[3’,4’-Dihydroxy-(E)-cinnamoyl]-3-hydroxy-L-tyrosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3',4'-Dihydroxy-(E)-cinnamoyl]-3-hydroxy-L-tyrosine |
| CAS | 53755-02-5 |
| Molekylformel | C18H17NO7 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-3-hydroxy-L-tyrosine, trans-Clovamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NO7/c20-13-4-1-10(8-15(13)22)3-6-17(24)19-12(18(25)26)7-11-2-5-14(21)16(23)9-11/h1-6,8-9,12,20-23H,7H2,(H,19,24)(H,25,26)/b6-3+/t12-/m0/s1 |
| LEDER | OC1=CC=C(/C=C/C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CC=C(O)C(O)=C2)=O)C=C1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.33 |
| Formel vikt | 359.1005 |