missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] Pantoprazole Sulfone(Mixture of 1 and 3 isomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] Pantoprazole Sulfone(Mixture of 1 and 3 isomers) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24F2N4O7S/c1-33-19-7-9-27-16(21(19)35-3)12-30-18-6-5-14(37-23(25)26)11-15(18)29-24(30)38(31,32)13-17-22(36-4)20(34-2)8-10-28-17/h5-11,23H,12-13H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 550.1334 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?