Läs mer
N-(3,4-dimetoxibensyl)-2-fluoro-5-nitrobensamid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-(3,4-Dimethoxybenzyl)-2-fluoro-5-nitrobenzamide |
| CAS | 247568-67-8 |
| Molekylformel | C16H15FN2O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2-fluoro-5-nitro-benzamide, 5-Despropanolamine-5-fluoro Xanthoanthrafil |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15FN2O5/c1-23-14-6-3-10(7-15(14)24-2)9-18-16(20)12-8-11(19(21)22)4-5-13(12)17/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,18,20) |
| LEDER | COc1ccc(CNC(=O)c2cc(ccc2F)[N+](=O)[O-])cc1OC |
| IUPAC-namn | N-[(3,4-metoxifyfenyl)metyl]-2-fluor-5-nitrobenzamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.3 |
| Formel vikt | 334.0965 |