Läs mer
N-(3,4-dimetoxibensyl)-2-fluoro-5-nitrobensamid, TRC
Produktkod. 30383216
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30383216 250 mg
1 options
Produktkod. 30383216 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD470760250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3,4-Dimethoxybenzyl)-2-fluoro-5-nitrobenzamide
CAS 247568-67-8
Molekylformel C16H15FN2O5
Kvantitet 250 mg
Synonym N-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2-fluoro-5-nitro-benzamide, 5-Despropanolamine-5-fluoro Xanthoanthrafil
InChI formel InChI=1S/C16H15FN2O5/c1-23-14-6-3-10(7-15(14)24-2)9-18-16(20)12-8-11(19(21)22)4-5-13(12)17/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,18,20)
LEDER COc1ccc(CNC(=O)c2cc(ccc2F)[N+](=O)[O-])cc1OC
IUPAC-namn N-[(3,4-metoxifyfenyl)metyl]-2-fluor-5-nitrobenzamid
Molekylvikt (g/mol) 334.3
Formel vikt 334.0965