Läs mer
N-(3,4-Dimethylphenyl)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3,4-Dimethylphenyl)acetamide |
| CAS | 2198-54-1 |
| Molekylformel | C10H13NO |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO/c1-7-4-5-10(6-8(7)2)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc(C)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | N-(3,4-dimethylphenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.21 |
| Formel vikt | 163.0997 |