Läs mer
N,3,4-Trimethylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,3,4-Trimethylaniline |
| CAS | 38036-47-4 |
| Molekylformel | C9H13N |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N,3,4-Trimethyl-benzenamine, N-Methyl-3,4-xylidine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N/c1-7-4-5-9(10-3)6-8(7)2/h4-6,10H,1-3H3 |
| LEDER | CNc1ccc(C)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | N,3,4-trimethylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.21 |
| Formel vikt | 135.1048 |