Learn More
N-[3,5-Bis(trifluorometyl)fenyl]tiourea, 98+%
Product Code. 11479716
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11479716 5 g 5g
11469716 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11479716 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20245.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Add to basket
CAS: 175277-17-5 | C9H6F6N2S | 288,211 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 175277-17-5
Molekylformel C9H6F6N2S
Molekylvikt (g/mol) 288.211
MDL-nummer MFCD00041172
InChI-nyckel CWRWOECVPKDZIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl thiourea, 3,5-bis trifluoromethyl phenylthiourea, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl thiourea, n-3,5-di trifluoromethyl phenyl thiourea, n-3,5-bis trifluoromethyl phenyl thiourea, thiourea,n-3,5-bis trifluoromethyl phenyl, amino 3,5-bis trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione, maybridge1_008805
PubChem CID 2736183
IUPAC-namn [3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]tiourea
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)NC(=S)N)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Smältpunkt 168 °C till 172 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 288.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.