Läs mer
N-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11477877
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477877 25 g 25g
11457877 1 g 1g
11467877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16558.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107707-33-5
Molekylformel C7H6Cl2N2S
Molekylvikt (g/mol) 221.099
MDL-nummer MFCD00041168
InChI-nyckel BNJARXOEVLYKDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-dichlorophenyl thiourea, n-3,5-dichlorophenyl thiourea, 3,5-dichlorophenyl thiourea, 1-3,5-dichlorophenyl-2-thiourea, thiourea, 3,5-dichlorophenyl, amino 3,5-dichlorophenyl amino methane-1-thione, thiourea;, maybridge1_007644, acmc-1bnq2
PubChem CID 2737539
IUPAC-namn (3,5-dichlorophenyl)thiourea
LEDER C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)NC(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea
Smältpunkt 175°C to 179°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3257049
Formel vikt 221.11
Procent renhet ≥98%