Läs mer
N-(3,5-dimetyl-2(3H)-tiazolyliden)-4-hydroxy-2-metyl-2H-1,2-bensotiazin-3-karboxamid 1,1-dioxid, TRC
Produktkod. 30137584
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137584 250 mg
30012389 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137584 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD479479250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1145656-36-5
Molekylformel C15 H15 N3 O4 S2
Molekylvikt (g/mol) 365.43
Synonym 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, N-(3,5-dimethyl-2(3H)-thiazolylidene)-4-hydroxy-2-methyl-, 1,1-dioxide, N-[3,5-Dimethylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, (EZ)-N'-Methylmeloxicam, (EZ)-N-(3,5-dimethylthiazol-2(3H)-ylidene)-4-hydroxy-2-methyl-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
IUPAC-namn N-(3,5-dimetyl-1,3-tiazol-2-yliden)-4-hydroxy-2-metyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-bensotiazin-3-karboxamid
LEDER CN1C=C(C)SC1=NC(=O)C2=C(O)c3ccccc3S(=O)(=O)N2C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Z)-N'-Methylmeloxicam
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H15N3O4S2/c1-9-8-17(2)15(23-9)16-14(20)12-13(19)10-6-4-5-7-11(10)24(21,22)18(12)3/h4-8,19H,1-3H3
Formel vikt 365.0504