Läs mer
N-(3,5-dimetylfenyl)-2-(4-hydroxyfenyl)acetamid, TRC
Produktkod. 30369407
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30369407 250 mg
1 options
Produktkod. 30369407 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD476915250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3,5-Dimethylphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide
CAS 131179-77-6
Molekylformel C16H17NO2
Kvantitet 250 mg
Synonym N-(3,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-benzeneacetamide
InChI formel InChI=1S/C16H17NO2/c1-11-7-12(2)9-14(8-11)17-16(19)10-13-3-5-15(18)6-4-13/h3-9,18H,10H2,1-2H3,(H,17,19)
LEDER Cc1cc(C)cc(NC(=O)Cc2ccc(O)cc2)c1
Molekylvikt (g/mol) 255.31
Formel vikt 255.1259