missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]propanamide Hydrochloride, Mikromol

Produktkod. 30460050
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460050 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30460050 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0435.10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]propanamide Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]propanamide Hydrochloride
CAS 57898-79-0
Analyt- eller komponentnamn N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]propanamide Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H26 N2 O4 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]propanamide Hydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Imp. J (EP) as Hydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Imp. J (EP), Acebutolol Imp. J (EP), Acebutolol Hydrochloride Impurity J as Hydrochloride, Acebutolol Impurity J as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H26N2O4.ClH/c1-5-17(22)19-13-6-7-16(15(8-13)12(4)20)23-10-14(21)9-18-11(2)3;/h6-8,11,14,18,21H,5,9-10H2,1-4H3,(H,19,22);1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.CCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c(c1)C(=O)C
IUPAC-namn N-[3-acetyl-4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]propanamide;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 358.86
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 358.1659 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.