missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]propanamide Hydrochloride, Mikromol™
Descripción
N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]propanamide Hydrochloride
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]propanamide Hydrochloride |
| CAS | 57898-79-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]propanamide Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H26 N2 O4 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]propanamide Hydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Imp. J (EP) as Hydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Imp. J (EP), Acebutolol Imp. J (EP), Acebutolol Hydrochloride Impurity J as Hydrochloride, Acebutolol Impurity J as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O4.ClH/c1-5-17(22)19-13-6-7-16(15(8-13)12(4)20)23-10-14(21)9-18-11(2)3;/h6-8,11,14,18,21H,5,9-10H2,1-4H3,(H,19,22);1H |
| LEDER | Cl.CCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[3-acetyl-4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]propanamide;hydrochloride |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?