Läs mer
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide |
| CAS | 7298-67-1 |
| Molekylformel | C10H11NO3 |
| MDL-nummer | MFCD00100490 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | CC(=O)NC1=CC(C(C)=O)=C(O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.20 |
| Procent renhet | 97% |