Läs mer
N-(3-acetyl-4-hydroxyfenyl)acetamid, TRC
Produktkod. 30322947
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30322947 250 mg
1 options
Produktkod. 30322947 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA178970250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone
CAS 7298-67-1
Molekylformel C10 H11 N O3
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone, Acetamide, N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)-, Acetanilide, 3'-acetyl-4'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide, 2-Acetyl-4-acetamidophenol, 2-Acetyl-4-acetylamino-5-nitrophenol, 3-Acetyl-4-hydroxyacetanilide, 5'-(Acetylamino)-2'-hydroxyacetophenone, 5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-6(12)9-5-8(11-7(2)13)3-4-10(9)14/h3-5,14H,1-2H3,(H,11,13)
LEDER CC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
IUPAC-namn N-(3-acetyl-4-hydroxyfenyl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 193.2
Formel vikt 193.0739