Läs mer
N-(3-acetyl-4-hydroxyfenyl)butanamid, TRC
Produktkod. 30311039
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30311039 25 g
1 options
Produktkod. 30311039 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17897525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
CAS 40188-45-2
Molekylformel C12 H15 N O3
Kvantitet 25 g
Synonym N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, Acebutolol Hydrochloride Imp. C (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16)
LEDER CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
IUPAC-namn N-(3-acetyl-4-hydroxyfenyl)butanamid
Molekylvikt (g/mol) 221.25
Formel vikt 221.1052