Läs mer
N-(3-acetyl-4-hydroxyfenyl)butyramid, 97 %
Produktkod. 11482958
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482958 50 g 50g
11492958 250 g 250g
11472958 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18672.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 40188-45-2 | C12H15NO3 | 221,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40188-45-2
Molekylformel C12H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 221.26
MDL-nummer MFCD00798556
InChI-nyckel FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-4-butyramidophenol, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butyramide, ac-hophe-oh, unii-14qjb65r4v, 3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide, butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, 5'-butyramido-2'-hydroxyacetophenone, acebutolol impurity c, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamid
PubChem CID 736331
IUPAC-namn N-(3-acetyl-4-hydroxifenyl)butanamid
LEDER CCCC(=O)NC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide
Smältpunkt 124 °C till 126 °C
Kvantitet 50 g
Formel vikt 221.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.