Läs mer
N-(3-Acetylphenyl)formamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Acetylphenyl)formamide |
| CAS | 72801-78-6 |
| Molekylformel | C9H9NO2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1-(3-Formylaminophenyl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2/c1-7(12)8-3-2-4-9(5-8)10-6-11/h2-6H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | CC(=O)c1cccc(NC=O)c1 |
| IUPAC-namn | N-(3-acetylphenyl)formamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.17 |
| Formel vikt | 163.0633 |