Läs mer
N-(3-Acetylphenyl)-N-ethylacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Acetylphenyl)-N-ethylacetamide |
| CAS | 200630-96-2 |
| Molekylformel | C12H15NO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Zaleplon Impurity 11 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO2/c1-4-13(10(3)15)12-7-5-6-11(8-12)9(2)14/h5-8H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | N-(3-acetylphenyl)-N-ethylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.25 |
| Formel vikt | 205.1103 |