Läs mer
N-(3-Acetylthio-2-methylpropanoyl)glycine tert-Butyl Ester-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Acetylthio-2-methylpropanoyl)glycine tert-Butyl Ester-d5 |
| CAS | 1190018-72-4 |
| Molekylformel | C12H16D5NO4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-[3-(Acetylthio)-2-methyl-1-oxopropyl]glycine 1,1-Dimethylethyl Ester-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO4S/c1-8(7-18-9(2)14)11(16)13-6-10(15)17-12(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)/i1D3,7D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)NCC(=O)OC(C)(C)C)C([2H])([2H])SC(=O)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-[[2-[acetylsulfanyl(dideuterio)methyl]-3,3,3-trideuteriopropanoyl]amino]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.4 |
| Formel vikt | 280.1505 |