Läs mer
N-(3-Amino[1,1'-biphenyl]-4-yl)-carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Produktkod. 30309534
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30309534 50 mg
1 options
Produktkod. 30309534 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60162050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Amino[1,1'-biphenyl]-4-yl)-carbamic Acid tert-Butyl Ester
CAS 335255-33-9
Molekylformel C17H20N2O2
Kvantitet 50 mg
Synonym (3-Aminobiphenyl-4-yl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl (3-Aminobiphenyl-4-yl)carbamate, N-(3-Amino[1,1'-biphenyl]-4-yl)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O2/c1-17(2,3)21-16(20)19-15-10-9-13(11-14(15)18)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,18H2,1-3H3,(H,19,20)
LEDER NC1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1NC(OC(C)(C)C)=O
IUPAC-namn tert-butyl (3-amino-[1,1'-biphenyl]-4-yl)carbamate
Molekylvikt (g/mol) 284.35
Formel vikt 284.15