Läs mer
N-[3-Amino-4-(methylamino)benzoyl]-N-2-pyridinyl-Beta-alanine Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Amino-4-(methylamino)benzoyl)-N-2-pyridinyl-Beta-alanine Ethyl Ester |
| CAS | 212322-56-0 |
| Molekylformel | C18 H22 N4 O3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | N-[3-amino-4-(methylamino)benzoyl]-N-2-pyridinyl-β-Alanine ethyl ester, Ethyl 3-[(3-amino-4-methylaminobenzoyl)-(pyridin-2-yl)-amino]propanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N4O3/c1-3-25-17(23)9-11-22(16-6-4-5-10-21-16)18(24)13-7-8-15(20-2)14(19)12-13/h4-8,10,12,20H,3,9,11,19H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCN(C(=O)c1ccc(NC)c(N)c1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | ethyl 3-[[3-amino-4-(methylamino)benzoyl]-pyridin-2-ylamino]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.39 |
| Formel vikt | 342.1692 |