Läs mer
N-(3'-Aminopropyl)-2-pyrrolidinone, 95%
Produktkod. 10426820 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10426820 5 g Glasflaska 5g
10436820 50 g Glass bottle 50g
10219323 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10426820 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159600050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7663-77-6 | C7H14N2O | 142.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7663-77-6
Molekylformel C7H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 142.20
MDL-nummer MFCD00003201
InChI-nyckel HJORCZCMNWLHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-aminopropyl pyrrolidin-2-one, n-3'-aminopropyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-3-aminopropyl, 1-3-aminopropyl-2-pyrrolidone, n-3-aminopropyl-2-pyrrolidinone, 1-3-aminopropyl-2-pyrrolidinone, n-3-aminopropyl pyrrolidin-2-one, 1-3-amino-propyl-pyrrolidin-2-one, 1-3-aminoprop-1-yl pyrrolidin-2-one, zlchem 943
PubChem CID 82111
IUPAC-namn 1-(3-aminopropyl)pyrrolidin-2-on
LEDER NCCCN1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3'-Aminopropyl)-2-pyrrolidinone
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 120.0°C to 123.0°C (1.0 mmHg)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 1,5-Diazabicyclo(4.3.0.)non-5-ene: Balance (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4970 to 1.4990
Kvantitet 5 g
Formel vikt 142.2
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(3'-Aminopropyl)-2-pyrrolidinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.