Läs mer
N-(3-Aminopropyl)-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Aminopropyl)-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide, Hydroch |
| CAS | 210049-20-0 |
| Molekylformel | C13 H15 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15ClN2O2S.ClH/c14-12-6-1-5-11-10(12)4-2-7-13(11)19(17,18)16-9-3-8-15;/h1-2,4-7,16H,3,8-9,15H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12 |
| IUPAC-namn | N-(3-aminopropyl)-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 335.25 |
| Formel vikt | 334.031 |